Merck
QBD11204
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®11-azide
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H51BrN4O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
691.61
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C26H51BrN4O12/c27-25-26(32)29-1-3-33-5-7-35-9-11-37-13-15-39-17-19-41-21-23-43-24-22-42-20-18-40-16-14-38-12-10-36-8-6-34-4-2-30-31-28/h1-25H2,(H,29,32)
Tulajdonságok és előnyök
Bromoacetamido-dPEG ®₁₁-azide can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)