Merck
QBD11217
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®3-azide
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H19BrN4O4
Molekulatömeg:
339.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
funkcionális csoport
azide
bromo
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
BrCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Tulajdonságok és előnyök
Bromoacetamido-dPEG ®₃-azide can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry of the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)