Merck
JKA3177
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Alkyne
Szinonimák:
mPEG-Alkyne, Methoxy-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2CH2(OCH2CH2)nOCH2CONHCH2CCH
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
mPEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 5,000
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Methoxy PEG Alkyne. Click chemistry PEG reagent for reaction with azide groups.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)