Merck
QBD10995
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-NHS ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H52N2O14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
760.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
Fmoc
NHS ester
amine
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
InChI
1S/C38H52N2O14/c41-35-9-10-36(42)40(35)54-37(43)11-13-45-15-17-47-19-21-49-23-25-51-27-28-52-26-24-50-22-20-48-18-16-46-14-12-39-38(44)53-29-34-32-7-3-1-5-30(32)31-6-2-4-8-33(31)34/h1-8,34H,9-29H2,(H,39,44)
Tulajdonságok és előnyök
Fmoc-N-amido-dPEG ®₈-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)