Fontos dokumentumok
QBD10492
Aminooxy-dPEG®12-amido-dPEG®12-(m-dPEG®11)3
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carbonyl reactive
polimer felépítés
shape: branched
functionality: homofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NC(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCOCCON)=O
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)