Merck
670995
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Acetamido-1-azido-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14N4O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -24.5±1.5°, c = 1 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCZCDCDASZJFGK-FMDGEEDCSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)