Merck
PHL10024
Olivetol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
5-Pentylresorcinol, 5-n-Amylresorcinol, Olivetol, 1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dihydroxyamylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4C6H3-1,3-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
46-48 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
CCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRMPFYJSHJGOPE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)