Merck
JKA12004
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG4 Propionic acid, monodisperse
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
NH2(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.23
Terméknév
NH2-PEG4-Propionic acid,
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)