Fontos dokumentumok
496626
Sodium phosphotungstate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Hydrated sodium phosphorus tungsten oxide, Sodium tungsten hydroxide oxide phosphate
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.H2O.36O.12W/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-1;;;;;;;;;;;;+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJNHDCZHHPMFAZ-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?