Fontos dokumentumok
901588
1,3-Propanesultone solution
1 M in THF
Szinonimák:
1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide, 3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
koncentráció
1 M in THF
törésmutató
n/D 1.4144
sűrűség
0.9266 g/mL
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- preparation of poly[2-ethynyl-N-(propylsulfonate)pyridinium betaine], a new ionic conjugated polymer
- preparation of novel poly(4-vinylpyridine) supported acidic ionic liquid catalyst
- preparation of poly((2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-co-3-dimethyl(methacryloyloxyethyl)ammonium propanesulfonate)-coated mesoporous silica nanoparticles
- sulfonation of surface of self-assembled nanoporous silica colloidal crystalline films comprised of 184nm-diameter silica spheres
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.0 °F
Lobbanási pont (C)
-18.88 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)