Merck
M1601
Sigma-Aldrich
Malonyl chloride
97%
Szinonimák:
Malonyl dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH2(COCl)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.95
Beilstein:
774044
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
53-55 °C/19 mmHg (lit.)
sűrűség
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C3H2Cl2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Malonyl chloride can be used as a reactant for the synthesis of:
  • Alkaloids with tetracyclic cores such as cyclopiamide A and speradine E.
  • 6-tetrathiafulvalene(TTF)-polymer by condensation polymerization with TTF-based dihydroxy monomer.
  • N-doped TiO2 films by molecular layer deposition.
  • Alkyne-substituted 1,3-oxazines by reaction with arylpropynamides.
It can also be used as a coupling agent in the synthesis of block copolymers by anionic polymerization.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Total synthesis of cyclopiamide A and speradine E
Nakhla MC, et al.
Tetrahedron, 74(38), 5085-5088 (2018)
Nanoporous Nitrogen-Doped Titanium Dioxide with Excellent Photocatalytic Activity under Visible Light Irradiation Produced by Molecular Layer Deposition
Chen C, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 125(35), 9366-9370 (2013)
Synthesis and Characterization of a Tetrathiafulvalene-Based Polymer
Lee SH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(5), 1451-1456 (2012)
Mechanistic Pathway for the Formation of Radial Polystyrenes Using Diacyl Chloride
Kumar S, et al.
Macromolecules, 45(6), 2675-2681 (2012)
Preparation of Arylpropynamides and Their Reaction with Malonyl Acid Derivatives
Petina OA, et al.
Synthesis, 45(06), 803-809 (2013)