I19403
Isophthaloyl chloride
≥99%
Szinonimák:
Isophthaloyl dichloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.03 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
robbanási határérték
8.9 %
bp
276 °C (lit.)
mp
43-44 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Polyethylene amine to produce PA-100 membrane
- Epiamine, a polyether amine, to produce PA-300 membrane
- 1,3-diamino-4-chlorobenzene to form polyamides
- Melamine forms polyamide aerogel
- bis-amine, produces an isophthalamide catenan
- Terephthaloyl chloride and bisphenol-type diazonaphthoquinone (DNQ) to polycondensate into a polyarylates containing DNQ structure
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?