Fontos dokumentumok
120871
Terephthaloyl chloride
≥99%, flakes
Szinonimák:
Terephthalic acid chloride, Terephthaloyl dichloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.02 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
Forma
flakes
bp
266 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.