Fontos dokumentumok
P39303
Phthalic acid
reagent grade, 98%
Szinonimák:
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystalline powder
powder
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
334.4 °F
Lobbanási pont (C)
168 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?