MAK447
Alkaline Phosphatase Assay Kit
Sufficient for 250 colorimetric tests
Szinonimák:
ALP Activity Assay Kit, Alkaline Phosphatase Test Kit
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
osteoporosis; gastrointestinal diseases; orthopedic diseases; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Cancer Research
- Gastroenterology Disease Research
- Osteoporosis Research
Tulajdonságok és előnyök
Simplified Process: Experience a streamlined process with the addition of only a single working reagent and a short 5 minute assay reaction, reducing complexity and saving valuable time and effort.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Alkalmasság
Elv
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials