Fontos dokumentumok
8.22110
Sigma-Aldrich
n-Nonadecane
for synthesis
Szinonimák:
n-Nonadecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)17CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
211-116-8
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98.0% (GC)
bp:
329-331 °C
gőznyomás:
<0.1 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
205 °C
robbanási határérték
0.6-6.5 % (v/v)
bp
329-331 °C
mp
31-34 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
sűrűség
0.79 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Epoxy⁻PCM Composites with Nanocarbons or Multidimensional Boron Nitride as Heat Flow Enhancers.: This study explores the application of epoxy⁻phase change material (PCM) composites integrated with nanocarbons or multidimensional boron nitride to enhance heat flow properties. n-Nonadecane is used as a PCM due to its suitable thermal properties, demonstrating its potential in improving the efficiency of thermal management systems (Agrawal et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (GC): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup