Merck
479775
Sigma-Aldrich
α-Naphthyl Acid Phosphate monosodium salt
≥98% (HPLC), solid, broad-spectrum protein phosphatase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8NaO4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.77
Terméknév
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt, α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt - CAS 81012-89-7, is a broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szennyeződések
<0.01% α-naphthol
szín
white
oldhatóság
water: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])Oc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
protein phosphatase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Davidson, M.M., and Haslam, R.J. 1994. Biochem. J. 301, 41.
Wolniak, S.M., and Larsen, P.M. 1992. J. Cell Sci.102, 691.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3