Fontos dokumentumok
N7255
1-Naphthyl phosphate disodium salt
phosphatase substrate, fluorogenic, powder
Szinonimák:
α-Naphthyl phosphate disodium salt, Disodium 1-naphthyl phosphate
About This Item
Javasolt termékek
product name
1-Naphthyl phosphate disodium salt, phosphatase substrate
Minőségi szint
form
powder
összetétel
phosphorous, 11.2-12.4% ICP (anhydrous)
sodium, 16.0-18.4% ICP (anhydrous)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.2Na/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- as a component in the mixture for soaking the chromatography paper for determining acid phosphatase activity
- in the staining of the alkaline phosphatase isoforms in 7.5% non-denaturing polyacrylamide gel
- as a component in the mixture for soaking the chromatography paper for preparing acid phosphomonoesterase-reactive imprinting sheets
- as a component in the staining solution for staining the roots for determining phosphomonoesterase activity
Szubsztrátok
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3