Merck
248932
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
≥98%
Szinonimák:
(R)-(−)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate, (R)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H13O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
348.29
Beilstein:
4713363
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −605°, c = 1.35 in methanol
funkcionális csoport
phosphate
InChI
1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
(R)-(−)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate is an organocatalyst that can be used:       
  • To facilitates the controlled ring-opening homopolymerization and copolymerization of ε-caprolactone (cyclic ester).        
  • As an additive along with a copper catalyst to achieve the highest catalytic activity in Sonogashira-type reactions.
A chiral ligand used in hydrocarboxylation reactions. Complexes with rhodium and mediates the asymmetric dipolar cycloaddition of diazo compounds. A number of racemic amines which have proven difficult to separate have been resolved with this chiral acid. Palladium derivatives have been used in asymmetric hydrocarboxylations, and rhodium derivatives have been used in dipolar cycloadditions.
Used in a chiral Bronsted acid catalyzed enantoselective Mannich reaction.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 33, 5987-5987 (1992)
Craig, J.C. Ansari, A.M.
Chirality, 5, 188-188 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 112, 2803-2803 (1990)
Organophosphate-accelerated copper-catalyzed C (sp2)-C (sp) Sonogashira-type cross couplings
Xu W, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 29(5), 301-304 (2015)
Controlled ring-opening polymerization of cyclic esters with phosphoric acid as catalysts
Zhou Xi and Hong L
Colloid and Polymer Science, 291(9), 2155-2162 (2013)