Fontos dokumentumok
N7375
2-Naphthyl phosphate sodium salt
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
β-Naphthyl phosphate monosodium salt, 2-Naphthyl phosphate monosodium salt, mono-Sodium 2-naphthyl phosphate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
2-Naphthyl phosphate sodium salt,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].OP([O-])(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9O4P.Na/c11-15(12,13)14-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHMHDIFFBHLXTJ-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3