Fontos dokumentumok
369314
Oleyl alcohol
technical grade, 85%
Szinonimák:
Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
85%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
sűrűség
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
338.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
170 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?