Merck
N21022
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl disulfide
Szinonimák:
p,p′-Dinitrodiphenyl disulfide, Bis(4-nitrophenyl) disulfide, Bis(p-nitrophenyl) disulfide, NSC 4566, NSC 677446
About This Item
Lineáris képlet:
(O2NC6H4)2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(SSc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGZRLZJBLEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant or reagent involved in:
  • Electrophilic cyclization of 2-alkynylanisoles or alkynylanilines
  • Oxidative chlorination to sulfonyl chlorides
  • Arylation with triarylbismuthanes
  • Decarboxylative cross-coupling with dialkoxybenzoic acids
  • Disulfidation of alkenes
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Use of p-nitrophenyl disulfide to measure reductive capacity of intact cells.
C Gitler et al.
Methods in enzymology, 251, 279-286 (1995-01-01)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been
Cikkek
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.