Fontos dokumentumok
373605
6,6′-Dithiodinicotinic acid
technical grade, 85%
Szinonimák:
Bis[3-Carboxypyridine] 6,6′-disulfide, Bis[3-carboxypyridine] 6,6′-disulfide
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Teszt
85%
form
solid
mp
263-265 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
disulfide
SMILES string
OC(=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)C(O)=O)nc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)19-20-10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSASOFRDSIKDSN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- specific thiol blocker to investigate the radioprotective effect of mercaptoethylamine on the thiol level of the outer cell membrane of the Ehrlich ascites tumor cells
- modifier to investigate the polar microenvironment around the reactive Cys283 of rabbit muscle creatine kinase
- dipyridyl-dithio substrate to evaluate the protein disulfide-thiol interchange activity of the auxin stimulated NADH: protein disulfide reductase (NADH oxidase) of soybean plasma membranes
- water-soluble reagent in a study for introducing, in buffered saline, a reactive sulfhydryl group on water-soluble molecules bearing an alkyl-amino group
- chromogen for sulfhydryl groups in the Ellman method for cholinesterase determinations
- spectrophotometric determination of thiols and of total glutathione in human blood
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)