Fontos dokumentumok
113263
1,3-Diisopropylbenzene
96%
Szinonimák:
3-Isopropylcumene
Teszt
96%
öngyulladási hőmérséklet
840 °F
szennyeződések
<5% 1,2 and 1,4- isomer
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cccc(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9(2)11-6-5-7-12(8-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?