Fontos dokumentumok
380474
2-Hydroxyethyl disulfide
technical grade
Szinonimák:
2,2′-Dithiodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) disulfide
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.57 (lit.)
bp
158-163 °C/3.5 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
sűrűség
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCSSCCO
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-1-3-7-8-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYNFOMQIXZUKRK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A chain extender in the preparation of waterborne self-healing polyurethane, which is used in leather coating.
- As a precursor in the synthesis of multifunctional initiator, which is used in the preparation of star polystyrenes by atom transfer radical polymerization of styrene.
- A starting material to prepare a disulfide-based branching agent. This branching agent is used to synthesize highly branched poly(2-hydroxypropyl methacrylate).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.