Fontos dokumentumok
14160
Sodium succinate dibasic
purum, anhydrous, ≥98.0% (NT)
Szinonimák:
Anhydrous butanedioic acid disodium salt, Succinic acid disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
purum
Teszt
≥98.0% (NT)
SMILES string
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- As a liquid phase in the study of basic properties of α-tricalcuim phosphate-based cement.
- To prepare succinato-bridged copper(II) complexes exhibiting magnetic properties.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?