Fontos dokumentumok
344508
Cyclopentene
96%
Szinonimák:
2,2-Dimethylacetyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
20.89 psi ( 55 °C)
6.11 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
743 °F
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.535 g/L at 25 °C
sűrűség
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CC=CC1
InChI
1S/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-29.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-34.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?