Fontos dokumentumok
111775
3-Methyl-2-pentene, mixture of cis and trans
98%
Szinonimák:
1,2,3-Trimethylpropene, 2-Ethyl-2-butene
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5C(CH3)=CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.404 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
sűrűség
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
Alkalmazás
3-Methyl-2-pentene (mixture of cis and trans) is used in the study of photosensitized oxidation of trialkylalkenes in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Confined space-controlled hydroperoxidation of trisubstituted alkenes adsorbed on pentasil zeolites.
Yu-Zhe Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 70(12), 4676-4681 (2005-06-04)
Photosensitized oxidation of trialkylalkenes 2-methyl-2-pentene (1), 1-methylcyclohexene (2), trans-3-methyl-2-pentene (3), cis-3-methyl-2-pentene (4), and 2-methyl-2-butene (5) included in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites was investigated. The zeolite samples having adsorbed the alkenes were suspended in isooctane, and the sensitizer, tetraphenylporphyrin