Fontos dokumentumok
538493
cis-2-Hexene
95%
Szinonimák:
(2Z)-2-Hexene, (Z)-2-Hexene
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
sűrűség
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC\C=C/C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Általános leírás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-13.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?