Fontos dokumentumok
M38214
1-Methylcyclohexanol
96%
Szinonimák:
1-Hydroxy-1-methylcyclohexane, 1-Methyl-1-cyclohexanol
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.4585 (lit.)
bp
168 °C/752 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
sűrűség
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(O)CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-7(8)5-3-2-4-6-7/h8H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?