Fontos dokumentumok
T71501
Trimethylacetaldehyde
96%
Szinonimák:
Pivalaldehyde, Trimethylacetaldehyde
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.378 (lit.)
bp
74 °C/730 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
sűrűség
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2,3)4-6/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
3.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?