Merck
M2209
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Mandelic acid
98%
Szinonimák:
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
Méret kiválasztása
25 G
20 500,00 Ft
20 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
20 500,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
Beilstein:
2691094
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
20 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]25/D −151°, c = 1 in ethanol
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>374.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 190 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liang Jin et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 66(9-10), 499-506 (2011-12-24)
To study the effects of mandelic acid (MA) on the brown planthopper (BPH), Nilaparvata lugens, the survival rate and behaviour of BPH fed on an artificial diet with different dosages of MA was observed. The survival rate of BPH decreased
M Monier et al.
International journal of biological macromolecules, 55, 207-213 (2013-01-30)
An enantioselective S-mandelic acid (S-MA) imprinted chitosan (SMIC) was prepared by cross-linking of chitosan using formaldehyde cross-linker, in the presence of S-MA as an imprint template molecule and 0.5% acetic acid solution as a solvent. Non-imprinted cross-linked chitosan (NIC) as
Chao Ma et al.
Chirality, 23(5), 379-382 (2011-04-14)
This work reports the chiral separation of D,L-mandelic acid with cellulose membranes. Cellulose was chosen as membrane material because it possesses multichiral carbon atoms in its molecular structure unit. The flux and permselective properties of membrane using aqueous solutions of
Ling-Bo Gao et al.
Chirality, 24(1), 86-95 (2011-12-06)
Mandelic acid (MA) is generally used as a biological indicator of occupational exposure to styrene, which is classified as a class of hazardous environmental pollutants. It was found to undergo one-directional chiral inversion (S-MA to R-MA) in Wistar and Sprague-Dawley
Shimin Mao et al.
Journal of separation science, 35(17), 2273-2281 (2012-07-19)
Resolution of racemic mandelic acid ((R,S)-MA) and numerical determination of binary competitive isotherm of (R,S)-MA on Chiralcel-OD column have been investigated in this study. The effects of the alcohol modifier and acidic additive in the mobile phase on the retention