Fontos dokumentumok
727075
(R)-(−)-Mandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Szinonimák:
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
produced by BASF
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
99%
Forma
crystals
optikai tisztaság
enantiomeric excess: ≥98.5%
mp
131-133 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a chiral acid in the separation of diastereomeric salts for the synthesis of chiral pyridoindole based building block.
- In the study of chiral acid selectivity of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) based chiral conducting polymers.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>374.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 190 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)