Merck
653071
Sigma-Aldrich
Ethylenebis(chloroformate)
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClCO2CH2CH2O2CCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.4500
bp
53-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
53-55 °C/0.3 mmHg
sűrűség
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
1.4364 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O4/c5-3(7)9-1-2-10-4(6)8/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMACOGSACRRIMK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yu-Qiang Wang et al.
International journal of nanomedicine, 7, 693-704 (2012-02-24)
Polyethylenimine (PEI), especially PEI 25 kDa, has been widely studied for delivery of nucleic acid drugs both in vitro and in vivo. However, it lacks degradable linkages and is too toxic for therapeutic applications. Hence, low-molecular-weight PEI has been explored