GARD02
Gardner Colour Reference Standard
ASTM D 1544, D 6166 (ASTM colour 2)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
according to ASTM® D 1544
according to ASTM® D 6166
eltarthatósági idő
shelf life is based on the label and COFA in the package not on our website.
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
mixture
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Produced and qualified according to ISO/IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation
- Colour values corresponding to ASTM D 1544/D 6166 colour range
- Delivered with a certificate of calibration and MSDS
- Available in 500-mL tamper-evident bottles
- Full traceability to international standards with maximum data accuracy
- 18-months shelf life
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)