Merck
299693
Sigma-Aldrich
Azelaic acid dichloride
98%
Szinonimák:
Azelaoyl chloride, Nonanedioyl chloride, Nonanedioyl dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClOC(CH2)7COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.11
Beilstein:
1365424
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.467 (lit.)
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H14Cl2O2/c10-8(12)6-4-2-1-3-5-7-9(11)13/h1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGEVGSTXQGZPCL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Azelaic acid dichloride (Azelaoyl chloride) was used in synthesis of:
  • series of electrochromic polyamides (alternating copolymers)
  • 1,9-diphenylnonane-1,9-dione
  • 1,9-di(4-butylphenyl)nonane-1,9-dione
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Soluble nickel bis (dithiolene) oligomers for third-order non-linear optical studies.
Callum AS.
Journal of Materials Chemistry, 4(8), 1233-1237 (1994)
Synthesis and Characterization of Electrochromic Polyamides with Well-Defined Molecular Structures and Redox Properties.
Gao J, et al.
Advances in Functional Materials, 14(6), 537-543 (2004)