Fontos dokumentumok
L060020
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M, configured for ABI 3900
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
form
liquid
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
szín
clear, brownish solution
kompatibilitás
configured for ABI 3900
Általános leírás
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.The product is configured for ABI 3900 Formulation.
Elkészítési megjegyzés
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
Jogi információk
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)