Fontos dokumentumok
L032000
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.25 M
Szinonimák:
DCI activator solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
típus
for DNA synthesis
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
Forma
liquid
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
29-32 g/L (DCI content, titration)
szennyeződések
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
clear
Általános leírás
Activator solution, containing powerful activators like 4,5-dicyanoimidazole(DCI), 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) or5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions ofphosphoramidites during the extension step. The activator reacts with theamidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate thenforms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of thegrowing oligonucleotide chain.
Elkészítési megjegyzés
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
41.0 °F
Lobbanási pont (C)
5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)