Fontos dokumentumok
L060084
Sigma-Aldrich
Oxidizer
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.51
típus
for DNA synthesis
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
koncentráció
3.9-4.7 g/L iodine (titration)
Általános leírás
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Elkészítési megjegyzés
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-2.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18.9 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)