Fontos dokumentumok
L021000
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
with Dichloromethane
About This Item
UNSPSC kód:
41116004
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
típus
for DNA synthesis
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
form
liquid
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
szennyeződések
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
Általános leírás
Deblock solution contains dichloroacetic acid (DCA) in dichloromethane that assists in the removal of the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, before the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Elkészítési megjegyzés
Dicloromethane / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Egyéb megjegyzések
Deblock solution containing dichloroacetic acid (DCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)