Fontos dokumentumok
L050030
Sigma-Aldrich
Cap B
configured for ABI
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
típus
for DNA synthesis
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
Forma
liquid
tárolási körülmény
dry at room temperature
szennyeződések
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
alkalmasság
conforms to structure (GC, Formulation)
kompatibilitás
configured for ABI
Általános leírás
Cap B solution contains tetrahydrofuran (THF), pyridine, and N-methylimidazole (NMI). It is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Elkészítési megjegyzés
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole 84/16 (v/v)
Egyéb megjegyzések
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Lutidine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
6.1 °F
Lobbanási pont (C)
-14.4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)