Fontos dokumentumok
L060050
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
form
liquid
eltarthatósági idő
180 days
koncentráció
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
szín
clear
pH
8.5 (20 °C, 15 g/L)
bp
115 °C/1,013 hPa
mp
<-40 °C
kompatibilitás
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Oxidizer solution, containing pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Elkészítési megjegyzés
Pyridine / Water / Iodine 9/1/12,7 (v/v/w)
Jogi információk
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F
Lobbanási pont (C)
17 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)