Fontos dokumentumok
L060030
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.1 M, configured for ABI
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
form
liquid
eltarthatósági idő
365 days
koncentráció
22.9-27.9 g/L (Iodine content, titration)
szín
clear, brownish solution
kompatibilitás
configured for ABI
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.The product is configured for ABI 39X/3400 FormulationFormulation.
Elkészítési megjegyzés
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 77/2/21/2.54 (v/v/v/w)
Jogi információk
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
6.1 °F
Lobbanási pont (C)
-14.4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)