Merck
L030000
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25 M
Szinonimák:
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
32-35 g/L (ETT content, titration)
szennyeződések
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
SMILES string
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Elkészítési megjegyzés
Acetonitrile / 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole 100 / 3 (v/w)
Egyéb megjegyzések
Activator solution, containing 5-(Ethylthio)-1H- tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2.0 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)