Fontos dokumentumok
L020000
Sigma-Aldrich
TCA Deblock
About This Item
UNSPSC kód:
41116004
NACRES:
NA.21
típus
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
form
liquid
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
28-32 g/L (TCA content, titration)
technika/technikák
DNA synthesis: suitable
szennyeződések
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
clear
bp
39.8—40.0 °C/1,013 hPa
tárolási hőmérséklet
room temp
Elkészítési megjegyzés
Trichloroacetic acid / Dichloromethane 3/100 (v/v)
Egyéb megjegyzések
Deblock solution containing trichloroacetic acid (TCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)