Merck
25463
Mol Sieve 5A PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
fused silica
Minőségi szint
leírás
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Paraméterek
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
átlagos vastagság
30 μm
df
30 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.53 mm
mátrix aktív csoport
Aluminosilicate phase
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
oszloptípus
capillary PLOT
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Application: This column can be used for the separation of many permanent gas components, such as oxygen, nitrogen, carbon monoxide, and methane, in less than five minutes. More difficult separations, such as argon from oxygen, can be achieved by using subambient temperatures. These columns possess the strongest adsorption strength of any PLOT column.
USP Code: None
Phase:
  • Aluminosilicate
Temp. Limits:
  • Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Porous-layer open-tubular (PLOT) columns are a powerful tool used for analyzing fixed gases, light hydrocarbons and volatile solvents in gas chromatography method. They are mostly preferred over traditional packed columns. Molecular Sieve 5A support in stainless steel gas chromatographic column generally finds application during the measurement of atmospheric nitrous oxide as it has a great affinity for water. It also helps in displacing some trapped gases.
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Zhenghua Ji
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)