Fontos dokumentumok
L031100
Sigma-Aldrich
Activator 42®
0.25 M
Szinonimák:
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole Solution, 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2H-tetrazole Solution, Activator 42® Solution
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
Forma
liquid
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
70-77 g/L (Activator 42 content, titration)
szennyeződések
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Elkészítési megjegyzés
Acetronitrile / Activator 42 100 / 7 (v/w)
Egyéb megjegyzések
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Jogi információk
This product and it use is are covered under US Patent Number 7,897,758
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
41.0 °F
Lobbanási pont (C)
5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2