Merck
L0302511
Sigma-Aldrich
ETT Activator
Szinonimák:
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.21
típus
for DNA synthesis
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
kiszerelés
pkg of 4 × 2.5 L L0302511-04
koncentráció
39-43 g/L (titration)
szennyeződések
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
SMILES string
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
ETT activator is an activator solution containing 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole – a powerful activator – in acetonitrile. It is mixed with phosphoramidite during the extension step in which it reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Alkalmazás
ETT activator has been used in the fast and low-cost synthesis of photolithographic DNA microarrays.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C
Dokumentumtár megtekintése
Matej Sack et al.
Journal of nanobiotechnology, 14, 14-14 (2016-03-05)
DNA microarrays are a core element of modern genomics research and medical diagnostics, allowing the simple and simultaneous determination of the relative abundances of hundreds of thousands to millions of genomic DNA or RNA sequences in a sample. Photolithographic in