Fontos dokumentumok
L020000
Sigma-Aldrich
TCA Deblock
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
típus
for DNA synthesis, for DNA synthesis
for DNA synthesis
Minőségi szint
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
28-32 g/L (TCA content, titration)
szennyeződések
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
clear
Elkészítési megjegyzés
Trichloroacetic acid / Dichloromethane 3/100 (v/v)
Egyéb megjegyzések
Deblock solution containing trichloroacetic acid (TCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)