Merck
KITALYSIS-RCM
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Medium (5, 6, 7) Ring Closing Metathesis Reaction Screening Kit - Pack of 2
About This Item
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Screening kit for ring closing metathesis. Step-by-step user guides and a downloadable experimental excel sheets are provided in the below hyperlinks.
Step-by-Step Guide for Ring Closing Metathesis/Cross Metathesis Reaction Screening Kit
Downloadable experimental excel file
Each kit contains 2 customizable screening sets that include the following components:
  • 6x4 pre-weighed catalysts in glass microvials loaded with stir bars and topped with cap mat.
  • 2 (2 mL) ampules each of of ClPh, PhMe, i-PrOAc, Me-THF, and TFA.
  • 1 KitAlysis 24-well reaction block replacement film.
  • 4 empty substrate stock solution reaction vials with stir bars.
  • 1 internal standard.
Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
Tulajdonságok és előnyök
  • Designed and tested by synthetic chemists.
  • Easily run 24-microscale reaction in parallel.
  • 20 μmol reactions with 1 μmol catalyst (5 mol%), 0.2 M concentration, and optional TFA additive.
  • Customizable and downloadable excel template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks.
Jogi információk
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 569747Grubbs Catalyst® M204, Umicore 3 µmolBiztonsági adatlap
  • 569755Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720, Umicore, 97% 3 µmolBiztonsági adatlap
  • 579726Grubbs Catalyst® M102, Umicore, 97% 3 µmolBiztonsági adatlap
  • 682365Grubbs Catalyst® M207, Umicore 3 µmolBiztonsági adatlap
  • 682373Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721, Umicore 3 µmolBiztonsági adatlap
  • 729345Hoveyda-Grubbs Catalyst® M722, Umicore 3 µmolBiztonsági adatlap
  • 900519Isopropyl acetate, anhydrous, ZerO2®, ≥99.6% 8 mLBiztonsági adatlap
  • 9005202-Methyltetrahydrofuran, anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0% 8 mLBiztonsági adatlap
  • 900521Chlorobenzene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLBiztonsági adatlap
  • 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLBiztonsági adatlap
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mm 1 EABiztonsági adatlap
Összes mutatása (11)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
High-Throughput Experimentation in Catalysis and Materials Science.
Gordillo A, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2014)
Scientist-Led High-Throughput Experimentation (HTE) and Its Utility in Academia and Industry.
Schmink JR, et al.
Aldrichimica Acta, 46, 71-80 (2013)
Spencer D Dreher et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(29), 9257-9259 (2008-06-28)
Microscale parallel experimentation was used to discover three catalyst systems capable of coupling secondary organotrifluoroborates with sterically and electronically demanding aryl chlorides and bromides. The ensuing results represent the first comprehensive study of alkylboron coupling to aryl chlorides and, in
Karl D Collins et al.
Nature chemistry, 6(10), 859-871 (2014-09-23)
New organic reactivity has often been discovered by happenstance. Several recent research efforts have attempted to leverage this to discover new reactions. In this Review, we attempt to unify reported approaches to reaction discovery on the basis of the practical
Cikkek
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Protocols
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Related Content
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.